2,6-Difluoro-D-phenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC530004-1G PC530004-250MG
APOSPC530004-1GEA 351 EUR
APOSPC530004-1G APOSPC530004-250MG
2,6-Difluoro-D-phenylalanine 97%
2,6-Difluoro-D-phenylalanine
Formula: C₉H₉F₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07372005
Núm. CAS: 266360-62-7