2,4-Difluoro-L-phenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-2-Amino-3-(2,4-difluorophenyl)propanoic acid
PC530005-1G
APOSPC530005-1GEA 69.6 EUR
APOSPC530005-1G
2,4-Difluoro-L-phenylalanine 97%
2,4-Difluoro-L-phenylalanine
Formula: C₉H₉F₂NO₂
MW: 201,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03844652
Núm. CAS: 31105-93-8