3,4,5-Trifluoro-L-phenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-2-Amino-3-(3,4,5-trifluorophenyl)propionic acid, H-Phe(3,4,5-TriF)-OH
PC530007-1G
APOSPC530007-1GEA 290 EUR
APOSPC530007-1G
3,4,5-Trifluoro-L-phenylalanine 97%
3,4,5-Trifluoro-L-phenylalanine
Formula: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219,161 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03428422
Núm. CAS: 646066-73-1