4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53001-1G PC53001-5G PC53001-10G PC53001-25G
APOSPC53001-1GEA 249 EUR
APOSPC53001-1G APOSPC53001-5G APOSPC53001-10G APOSPC53001-25G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆F₄O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06660255
Núm. CAS: 86256-18-0