(S)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC530010-1G PC530010-5G
APOSPC530010-1GEA 69.6 EUR
APOSPC530010-1G APOSPC530010-5G
(S)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
(S)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840458
Núm. CAS: 151911-33-0