Boc-(R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC530012-1G PC530012-5G
APOSPC530012-1GEA 97.3 EUR
APOSPC530012-1G APOSPC530012-5G
Boc-(R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid 97%
Boc-(R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
Formula: C₁₄H₁₈FNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03427956
Núm. CAS: 500789-04-8