Fmoc-3-Fluoro-D-b-phenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3-fluorophenyl)propanoic acid
PC530013-1G
APOSPC530013-1GEA 150 EUR
APOSPC530013-1G
Fmoc-3-Fluoro-D-b-phenylalanine 97%
Fmoc-3-Fluoro-D-b-phenylalanine
Formula: C₂₄H₂₀FNO₄
MW: 405,418 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03428032
Núm. CAS: 511272-51-8