(R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propanoic acid
PC530014-1G PC530014-5G
APOSPC530014-1GEA 140 EUR
APOSPC530014-1G APOSPC530014-5G
(R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04113656
Núm. CAS: 723284-81-9