N-Boc-(S)-2,4,5-trifluoro-b-homophenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic acid
PC530015-1G
APOSPC530015-1GEA 571 EUR
APOSPC530015-1G
N-Boc-(S)-2,4,5-trifluoro-b-homophenylalanine 97%
N-Boc-(S)-2,4,5-trifluoro-b-homophenylalanine
Formula: C₁₅H₁₈F₃NO₄
MW: 333,303 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659150
Núm. CAS: 922178-94-7