(R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butyric acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC530016-1G PC530016-5G
APOSPC530016-1GEA 59.6 EUR
APOSPC530016-1G APOSPC530016-5G
(R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butyric acid 97%
(R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butyric acid
Formula: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07363507
Núm. CAS: 936630-57-8