4'-Fluoro-biphenyl-3-acetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC530019-1G PC530019-250MG
APOSPC530019-1GEA 654 EUR
APOSPC530019-1G APOSPC530019-250MG
4'-Fluoro-biphenyl-3-acetic acid 97%
4'-Fluoro-biphenyl-3-acetic acid
Formula: C₁₄H₁₁FO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426493
Núm. CAS: 327107-49-3