(2Z)-3-(Diethylamino)-2-fluoroprop-2-enal 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (2Z)-3-(Diethylamino)-2-fluoroacrolein, (2Z)-3-(Diethylamino)-2-fluoroacrylaldehyde
PC53002-1G PC53002-5G
APOSPC53002-1GEA 139 EUR
APOSPC53002-1G APOSPC53002-5G
(2Z)-3-(Diethylamino)-2-fluoroprop-2-enal 95%
(2Z)-3-(Diethylamino)-2-fluoroprop-2-enal
Formula: C₇H₁₂FNO
MW: 145,175 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD18633001
Núm. CAS: 152873-64-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III