4-Trifluoromethylphenethyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC530024-1G PC530024-5G
APOSPC530024-1GEA 77 EUR
APOSPC530024-1G APOSPC530024-5G
4-Trifluoromethylphenethyl bromide 97%
4-Trifluoromethylphenethyl bromide
Formula: C₉H₈BrF₃
Densidad: 1,499 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10567022
Núm. CAS: 130365-87-6