Boc-5-Fluoro-D-tryptophan 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC530030-1G PC530030-250MG PC530030-500MG
APOSPC530030-1GEA 870 EUR
APOSPC530030-1G APOSPC530030-250MG APOSPC530030-500MG
Boc-5-Fluoro-D-tryptophan 97%
Boc-5-Fluoro-D-tryptophan
Formula: C₁₆H₁₉FN₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09264332
Núm. CAS: 114926-41-9