7-Fluoro-L-tryptophan 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC530032-100MG PC530032-1G PC530032-250MG
APOSPC530032-100MGEA 183 EUR
APOSPC530032-100MG APOSPC530032-1G APOSPC530032-250MG
7-Fluoro-L-tryptophan 95%
7-Fluoro-L-tryptophan
Formula: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09264337
Núm. CAS: 138514-97-3