7-Fluoro-D-tryptophan 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC530033-1G PC530033-250MG PC530033-500MG
APOSPC530033-1GEA 980 EUR
APOSPC530033-1G APOSPC530033-250MG APOSPC530033-500MG
7-Fluoro-D-tryptophan 97%
7-Fluoro-D-tryptophan
Formula: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09264338
Núm. CAS: 138514-98-4