4-Fluoro-D-tryptophan 97%

Proveedor: Apollo Scientific

PC530035-1G PC530035-250MG PC530035-500MG
APOSPC530035-1GEA 980 EUR
APOSPC530035-1G APOSPC530035-250MG APOSPC530035-500MG
4-Fluoro-D-tryptophan 97%
4-Fluoro-D-tryptophan
Formula: C₁₁H₁₁FN₂O₂
MW: 222,216 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10565752
Núm. CAS: 110221-04-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR