6-Fluoro-L-tryptophan 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
H-Trp(6-F)-OH, (S)-2-Amino-3-(6-fluoro-1H-indol-3-yl)propanoic acid
PC530036-1G
PC530036-250MG
APOSPC530036-1GEA
317
EUR
APOSPC530036-1G
APOSPC530036-250MG
6-Fluoro-L-tryptophan 97%
6-Fluoro-L-tryptophan
Formula:
C₁₁H₁₁FN₂O₂ MW: 222,216 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00137731 Núm. CAS: 19310-00-0 |