(R)-b-Amino-3-fluoro-benzeneethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-2-Amino-2-(3-fluorophenyl)ethanol
PC530038-1G PC530038-250MG
APOSPC530038-1GEA 473 EUR
APOSPC530038-1G APOSPC530038-250MG
(R)-b-Amino-3-fluoro-benzeneethanol 97%
(R)-b-Amino-3-fluoro-benzeneethanol
Formula: C₈H₁₀FNO
MW: 155,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09256371
Núm. CAS: 1213968-04-7