(R)-2-Amino-2-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC530039-1G PC530039-250MG
APOSPC530039-1GEA 945 EUR
APOSPC530039-1G APOSPC530039-250MG
(R)-2-Amino-2-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 97%
(R)-2-Amino-2-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol
Formula: C₉H₁₀F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09253775
Núm. CAS: 306281-86-7