N-Boc-b-hydroxy-4-trifluoromethylbenzenethanamine 97%

Proveedor: Apollo Scientific

PC530040-1G PC530040-500MG
APOSPC530040-1GEA 699 EUR
APOSPC530040-1G APOSPC530040-500MG
N-Boc-b-hydroxy-4-trifluoromethylbenzenethanamine 97%
N-Boc-b-hydroxy-4-trifluoromethylbenzenethanamine
Formula: C₁₄H₁₈F₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08544102
Núm. CAS: 864539-94-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR