2-Amino-1-(2,4-difluorophenyl)ethanol hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC530042-1G
PC530042-500MG
APOSPC530042-1GEA
699
EUR
APOSPC530042-1G
APOSPC530042-500MG
2-Amino-1-(2,4-difluorophenyl)ethanol hydrochloride 97%
2-Amino-1-(2,4-difluorophenyl)ethanol hydrochloride
Formula:
C₈H₉F₂NO·ClH MW: 209,621 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09831938 Núm. CAS: 51337-06-5 |