b-Amino-4-fluorobenzenepropanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC530045-1G PC530045-250MG PC530045-500MG
APOSPC530045-1GEA 783 EUR
APOSPC530045-1G APOSPC530045-250MG APOSPC530045-500MG
b-Amino-4-fluorobenzenepropanol 97%
b-Amino-4-fluorobenzenepropanol
Formula: C₉H₁₂FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01697331
Núm. CAS: 35373-69-4