b-Amino-4-chloro-3-fluorobenzeneethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Amino-2-(4-chloro-3-fluorophenyl)ethanol
PC530046-1G PC530046-250MG
APOSPC530046-1GEA 695 EUR
APOSPC530046-1G APOSPC530046-250MG
b-Amino-4-chloro-3-fluorobenzeneethanol 97%
b-Amino-4-chloro-3-fluorobenzeneethanol
Formula: C₈H₉ClFNO
MW: 189,615 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16040267
Núm. CAS: 1250241-63-4