(S)-b-Amino-4-fluorobenzenepropanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC530047-1G PC530047-250MG
APOSPC530047-1GEA 870 EUR
APOSPC530047-1G APOSPC530047-250MG
(S)-b-Amino-4-fluorobenzenepropanol 97%
(S)-b-Amino-4-fluorobenzenepropanol
Formula: C₉H₁₂FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17214637
Núm. CAS: 200267-65-8