b-Amino-3,4-difluorobenzenepropanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC530048-1G PC530048-250MG PC530048-500MG
APOSPC530048-1GEA 783 EUR
APOSPC530048-1G APOSPC530048-250MG APOSPC530048-500MG
b-Amino-3,4-difluorobenzenepropanol 97%
b-Amino-3,4-difluorobenzenepropanol
Formula: C₉H₁₁F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17171139
Núm. CAS: 218450-18-1