(R)-b-Amino-4-fluorobenzenepropanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC530049-1G PC530049-250MG PC530049-500MG
APOSPC530049-1GEA 870 EUR
APOSPC530049-1G APOSPC530049-250MG APOSPC530049-500MG
(R)-b-Amino-4-fluorobenzenepropanol 97%
(R)-b-Amino-4-fluorobenzenepropanol
Formula: C₉H₁₂FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17214640
Núm. CAS: 348619-91-0