(S)-b-Amino-3-(trifluoromethyl)benzenepropanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC530050-1G PC530050-250MG PC530050-500MG
APOSPC530050-1GEA 870 EUR
APOSPC530050-1G APOSPC530050-250MG APOSPC530050-500MG
(S)-b-Amino-3-(trifluoromethyl)benzenepropanol 97%
(S)-b-Amino-3-(trifluoromethyl)benzenepropanol
Formula: C₁₀H₁₂F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17214661
Núm. CAS: 938462-26-1