(S)-b-Amino-3-fluorobenzenepropanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-2-Amino-3-(3-fluorophenyl)propan-1-ol
PC530051-1G PC530051-250MG
APOSPC530051-1GEA 579 EUR
APOSPC530051-1G APOSPC530051-250MG
(S)-b-Amino-3-fluorobenzenepropanol 97%
(S)-b-Amino-3-fluorobenzenepropanol
Formula: C₉H₁₂FNO
MW: 169,196 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17214664
Núm. CAS: 938462-29-4