4-(2,4-Difluorobenzyl)piperidine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC530052-1G PC530052-250MG PC530052-500MG
APOSPC530052-1GEA 806 EUR
APOSPC530052-1G APOSPC530052-250MG APOSPC530052-500MG
4-(2,4-Difluorobenzyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(2,4-Difluorobenzyl)piperidine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₅F₂N·ClH
MW: 247,712 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28144979
Núm. CAS: 203860-02-0