3-Fluoro-4-[4-(Boc-amino)piperidino]aniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC530054-1G PC530054-250MG PC530054-500MG
APOSPC530054-1GEA 163 EUR
APOSPC530054-1G APOSPC530054-250MG APOSPC530054-500MG
3-Fluoro-4-[4-(Boc-amino)piperidino]aniline 97%
3-Fluoro-4-[4-(Boc-amino)piperidino]aniline
Formula: C₁₆H₂₄FN₃O₂
MW: 309,379 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23701381
Núm. CAS: 1000053-23-5