3,4-Difluoro-N-methyl-benzylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC530055-1G PC530055-500MG
APOSPC530055-1GEA 438 EUR
APOSPC530055-1G APOSPC530055-500MG
3,4-Difluoro-N-methyl-benzylamine 97%
3,4-Difluoro-N-methyl-benzylamine
Formula: C₈H₉F₂N
MW: 157,161 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09043718
Núm. CAS: 748124-46-1