2'-(Trifluoromethyl)-biphenyl-4-methanamine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC530057-1G PC530057-500MG
APOSPC530057-1GEA 654 EUR
APOSPC530057-1G APOSPC530057-500MG
2'-(Trifluoromethyl)-biphenyl-4-methanamine hydrochloride 97%
2'-(Trifluoromethyl)-biphenyl-4-methanamine hydrochloride
Formula: C₁₄H₁₂F₃N·ClH
MW: 287,708 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31536877
Núm. CAS: 472964-20-8