2-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Ethynylphenyl trifluoromethyl ether, 1-Ethynyl-2-(trifluoromethoxy)benzene
PC53008-5G PC53008-1G PC53008-250MG
APOSPC53008-5GEA 219 EUR
APOSPC53008-5G APOSPC53008-1G APOSPC53008-250MG
2-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene 95+%
2-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene
Formula: C₉H₅F₃O
MW: 186,131 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03839994
Núm. CAS: 886363-40-2
UN: 1993
ADR: 3,III