Methyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: CArbonic acid, methyl 2,2,2-trifluoroethyl ester, Methyl 2,2,2-trifluoroethyl ester, Carbonic Acid
PC53009-1G PC53009-5G PC53009-25G
APOSPC53009-1GEA 21.9 EUR
APOSPC53009-1G APOSPC53009-5G APOSPC53009-25G
Methyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate 95%
Methyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Formula: C₄H₅F₃O₃
MW: 158,076 g/mol
Pto. Ebullición: 57…59 °C ( 120 mm Hg)
Pto. de inflamación: 38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28054295
Núm. CAS: 156783-95-8
UN: 1993
ADR: 3,III