2-Chloro-5-fluoro-4-(2-hydroxyethylamino)pyrimidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53013-1G PC53013-5G
APOSPC53013-1GEA 115 EUR
APOSPC53013-1G APOSPC53013-5G
2-Chloro-5-fluoro-4-(2-hydroxyethylamino)pyrimidine 98%
2-Chloro-5-fluoro-4-(2-hydroxyethylamino)pyrimidine
Formula: C₆H₇ClFN₃O
Pto. de fusión: 148…151 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02629720
Núm. CAS: 16255-90-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III