Zinc difluoromethanesulphinate
Proveedor: Apollo Scientific
PC53016-1G PC53016-250MG PC53016-5G
APOSPC53016-1GEA 219 EUR
APOSPC53016-1G APOSPC53016-250MG APOSPC53016-5G
Zinc difluoromethanesulphinate
Zinc difluoromethanesulphinate
Formula: C₂H₂F₄O₄S₂Zn
Número MDL: MFCD23134675
Núm. CAS: 1355729-38-2