4-Amino-3-fluorobenzyl bromide, N-BOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC53017-1G PC53017-250MG PC53017-5G
APOSPC53017-1GEA 511 EUR
APOSPC53017-1G APOSPC53017-250MG APOSPC53017-5G
4-Amino-3-fluorobenzyl bromide, N-BOC protected
4-Amino-3-fluorobenzyl bromide, N-BOC protected
Formula: C₁₂H₁₅BrFNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11976469
Núm. CAS: 323578-36-5
UN: 3261
ADR: 8,III