3-Bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53018-1G PC53018-250MG PC53018-5G
APOSPC53018-1GEA 290 EUR
APOSPC53018-1G APOSPC53018-250MG APOSPC53018-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
Formula: C₆H₂BrClFI
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28140548
Núm. CAS: 1820649-92-0