3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline, tech
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53023-1G PC53023-5G
APOSPC53023-1GEA 200 EUR
APOSPC53023-1G APOSPC53023-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline, tech
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline
Formula: C₆H₄BrClFN
MW: 224,458 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28140550
Núm. CAS: 1702023-23-1