3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53025-1G PC53025-5G
APOSPC53025-1GEA 65.4 EUR
APOSPC53025-1G APOSPC53025-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrClFO₂
MW: 253.453 g/mol
Pto. de fusión: 134…136 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11856020
Núm. CAS: 1114809-13-0