3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline, N-BOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-N-(tert-butoxycarbonyl)-2-chloro-6-fluoroaniline, tert-Butyl (3-bromo-2-chloro-6-fluorophenyl)carbamate
PC53026-1G PC53026-5G
APOSPC53026-1GEA 360 EUR
APOSPC53026-1G APOSPC53026-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline, N-BOC protected
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline, N-BOC protected
Formula: C₁₁H₁₂BrClFNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28140552
Núm. CAS: 1820673-55-9