3'-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(3-Bromo-2-chloro-6-fluorophenyl)ethanone
PC53027-1G PC53027-5G PC53027-250MG
APOSPC53027-1GEA 488 EUR
APOSPC53027-1G APOSPC53027-5G APOSPC53027-250MG
3'-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone
3'-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₅BrClFO
MW: 251,48 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28140553
Núm. CAS: 1704367-13-4