2-Amino-4-bromo-6-fluorobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-6-fluoroanthranilonitrile, 5-Bromo-2-cyano-3-fluoroaniline
PC53029-1G PC53029-250MG PC53029-5G
APOSPC53029-1GEA 23.2 EUR
APOSPC53029-1G APOSPC53029-250MG APOSPC53029-5G
2-Amino-4-bromo-6-fluorobenzonitrile
2-Amino-4-bromo-6-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₄BrFN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28155022
Núm. CAS: 1279865-14-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III