5-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-β,β,β,4-tetrafluorophenetole
PC53030-1G PC53030-5G
APOSPC53030-1GEA 183 EUR
APOSPC53030-1G APOSPC53030-5G
5-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
5-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Formula: C₈H₇F₄NO
MW: 209.141 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08699546
Núm. CAS: 334929-99-6