6-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53032-1G PC53032-250MG
APOSPC53032-1GEA 406 EUR
APOSPC53032-1G APOSPC53032-250MG
6-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₄F₄N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28155024
Núm. CAS: 1360936-21-5