5-Bromo-6-fluoroisatoic anhydride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53036-1G PC53036-5G
APOSPC53036-1GEA 447 EUR
APOSPC53036-1G APOSPC53036-5G
5-Bromo-6-fluoroisatoic anhydride
5-Bromo-6-fluoroisatoic anhydride
Formula: C₈H₃BrFNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28897196
Núm. CAS: 1935441-96-5