2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: [2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC53037-1G PC53037-250MG
APOSPC53037-1GEA 1160 EUR
APOSPC53037-1G APOSPC53037-250MG
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₅F₅O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28897197
Núm. CAS: 1936257-01-0