2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC53038-1G PC53038-250MG
APOSPC53038-1GEA 754 EUR
APOSPC53038-1G APOSPC53038-250MG
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₄BrF₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28897198
Núm. CAS: 1934665-18-5
UN: 3265
ADR: 8,III