Methyl 2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53039-1G PC53039-250MG PC53039-5G
APOSPC53039-1GEA 859 EUR
APOSPC53039-1G APOSPC53039-250MG APOSPC53039-5G
Methyl 2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₅F₅O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22393602
Núm. CAS: 1823296-98-5